Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Lukninger til prøvehætteglas
Sort phenol lukning med PTFE-foret hætte
1090.00 DKK - 2650.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Skruelåg
Liner materiale PTFE, gummi
Materiale Fenol
Farve Sort
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Lukkestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Lukkestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
17781078
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
73802-18400
18-400
1090.00 DKK
Pakke med 144
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Læg i indkøbskurv
12184001
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
73802-13425
13-425
1460.00 DKK
Pakke med 144
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Læg i indkøbskurv
15365536
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
73802-15425
15-425
1355.00 DKK
Pakke med 144
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Læg i indkøbskurv
10701574
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
73802-20400
20-400
2610.00 DKK
Pakke med 144
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Læg i indkøbskurv
11853133
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
73802-24400
24-400
2650.00 DKK
Pakke med 144
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Sort phenol lukning med PTFE-foret hætte
  • Fungerer med medieflasker og hætteglas med gevind
  • Specielt sort phenolmateriale (fyldt med træ) meget modstandsdygtigt over for virkningerne af temperatur og damp, der opstår ved autoklavering
  • Cementeret PTFE-beklædt gummibeklædning medfølger
Tekniske data
Tekniske data
Skruelåg
PTFE, gummi
Fenol
Sort
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Lukninger til prøvehætteglas