Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ A5 steril integreret hætte og maske
Renrums steril hætte med en maske integreret i hætten.
Brand: Kimtech™ 36072
2727.45 DKK valid until 2025-10-31
Use promo code "24158" to get your promotional price.
Beskrivelse
Renrums steril hætte med en maske integreret i hætten.
- Gennemsnitlig bakteriel filtreringseffektivitet (BFE) på 96 %
- Polypropylen åndbar SMS stof
- Tredobbelt pose og vakuumpakket
- Velegnet til ISO Klasse 5 eller højere renrum
- Rengøringsbånd for nem påklædning og foldet vrangen ud for aseptisk påklædning
- Beskyttende hætte-og-maske-kombinationer er lavet uden latex, silikone eller BHT-konserveringsmidlet
- Designet til engangsbrug
- CE-certificeret, kategori III
- Hver individuelt pakket maske og hætte har en sterilitetsindikator
- Fremstillet i et ISO-certificeret anlæg, rene processer og individuelt pakket under renrumsforhold
Tekniske data
Integreret hætte og maske | |
Polypropylen SMS Stof | |
Slips | |
Ja | |
Steril | |
75/Cs. | |
Laboratoriebeskyttelse | |
Klasse 100 (ISO 5) |
Universel | |
Hvid | |
Engangsbrug | |
36072 | |
Type 6, Kategori III PPE | |
Pull down slips, elastisk elastik, blå påklædningslinje | |
Integration |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kimtech™ Kimtech™ A5 steril integreret hætte og maske > Størrelse: Universal
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion