Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kimble™ Kontes™ Komponenter til Ultra-Ware™ Filtreringshættesystem
Forskelligt tilbehør til filtreringshættesystem
861.00 DKK - 8450.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | Ultra-ware™ filterdækselsystem |
---|---|
nr. pr. sag | 1 sag |
Artikelnummer | Brand | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12881541
|
DWK Life Sciences
953915-0001 |
Slange Barb |
1280.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12733676
|
DWK Life Sciences
953915-0047 |
Filtreringshætte |
8450.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12871541
|
DWK Life Sciences
953914-0001 |
Støt Frit |
861.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Glasstøttefritte med grov porøsitet: 47 mm (1,85 tommer)
- Øvre skrueklemme: 47 mm (1,85 tommer)
- Drypspids: PTFE
- Slangemodhage: PFA, 6,35 mm (0,25 tommer)
- Filtreringshætte: GL 45
Tekniske data
Ultra-ware™ filterdækselsystem | |
1 sag |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Kimble™ Kontes™ Komponenter til Ultra-Ware™ Filtreringshættesystem