Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutamic acid monosodium salt
Code produit. 15485669
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
L-Glutamic acid monosodium salt is used as a flavor enhancer, swine feed additive as well as to improve the taste of bitter drugs. It is used therapeutically to reduce blood ammonia levels. It serves as an excitatory amino acid neurotransmitter, which is an agonist at glur and NMDA receptors. Further, it is used to reduce the intake of sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-47-2
Molecular Formula C5H8NNaO4
Molecular Weight (g/mol) 169.11
MDL Number MFCD00150138
InChI Key LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Spécification
Color White
Merck Index 14,6254
Solubility Information Soluble in water. Insoluble in ether.
IUPAC Name (2S)-2-aminopentanedioic acid;sodium
Quantity 25 g
Formula Weight 169.11
Physical Form Powder
Chemical Name or Material L-Glutamic acid monosodium salt
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis