Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD2 (LFA-2) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD2 (LFA-2) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
Brand:  Epredia™ MS-1074-R7
3238.40 DKK valid until 2024-12-31
Use promo code "21628" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 12648856
  • 3775.00 DKK / 7mL
Explore more special offers
Description
Description
CD2, which is also known as E-rosette receptor, T11 and lymphocyte-function antigen-2 (LFA-2), is expressed on T cells, thymocytes, and subset of natural killer cells. Human CD2 functions as the receptor for sheep erythrocytes, human CD58 (LFA-3), and CD15s (Sialyl Lewis X). p56lck, p59fyn, CD3η and CD3ε are tyrosine-phosphorylated after CD2 stimulation. CD2 play a role in T cell activation, T- or NK-cell-mediated cytolysis, apoptosis in activated peripheral T cells, and regulation of T cell anergy.
Host Species: Mouse
Clone: AB75
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Recombinant fragment encoding the external domain of the human CD2 protein
Molecular Weight: 45-58kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Specifications
Specifications
CD2 (LFA-2) Ab-2
Monoclonal
Unconjugated
Recombinant fragment encoding the external domain of the human CD2 protein
IVD
Primary
Prediluted
Immunohistochemistry (Paraffin)
AB75
Mouse
7 mL
T-Cell
Human
IgG2a κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt