Få mere at vide
Labconco™ XPert™ Balance Enclosures - Tall, 3 Ft. Wide
Enclosures protect user by keeping powders, particulates and fumes contained
42465.00 DKK - 48660.00 DKK
Tekniske data
Belægning Epoxy
Materiale Epoxybelagt aluminium
Certificeringer/compliance ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1
Dybde (engelsk) 29 in.
Dybde (engelsk) Interiør 23,4 tommer.
Se flere specifikationer
Kræver: FilterMate Portable Exhauster(s) or remote blower, work surface, supporting base, ductwork—all sold separately. Contact your customer service representative for more information.
Produkter 2
Artikelnummer Brand Spænding Skærmtype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Spænding Skærmtype Pris Antal & tilgængelighed  
16382308
Dokumentvisning
Labconco™
3930341
230 V Guardian™ Jr. airflow monitor
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15603597
Dokumentvisning
Labconco™
3930330
No Monitor
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Epoxy
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1
23,4 tommer.
59.4 cm
29 x 3 x 32 in. (73.7 x 91.4 x 81.3 cm)
31.5 in.
81.3 cm
24.4 cm
73.7 cm
FilterMate Portable Exhauster(s) or remote blower; work surface; supporting base; ductwork.
91.4 cm
Epoxybelagt aluminium
29 in.
73.6 cm
23.4 x 34.8 x 31.5 in. (59.4 x 88.4 x 80 cm)
32 tommer
10 in.
80 cm
29 in.
2
34.8 in.
88.4 cm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ XPert™ Balance Enclosures - Tall, 3 Ft. Wide