Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container, BioTitan retainers, 3 ports, Single Pack
The Thermo Scientific 2D Labtainer™ with BioTitan BioProcess Container is composed of Aegis5-14 single-web, multi-layer film.
Marca:  Thermo Scientific™ SH31295.02
 Ver más versiones de este producto
CĂłdigo de producto. 17819696
  • 2280.00 DKK / Pack of 10
Este artĂ­culo no se puede devolver. Vea la polĂ­tica de devoluciones
DescripciĂłn
Show More
Especificaciones
Especificaciones
10 L
8 cm (3 in.)
Polypropylene
Polycarbonate
30 cm (12 in.)
30 cm (12 in.)
Polycarbonate
TPE
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container, BioTitan retainers, 3 ports, Single Pack > Capacity: 10 L
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado