Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Hjælp med at sikre sikkerhed på arbejdet og maksimer produktiviteten med disse GHS-advarselsmærkater. Brady™ GHS-symbolskilte i lamineret polyester fås i en række forskellige størrelser, med og uden tekst. Standardiserede billeder mindsker risikoen for misforståelser.
Brand:  Brady™ 811694
3137.57 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15604217
  • 3195.00 DKK / Pakke med 250
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Selvklæbende etiketter i diamantform
  • Fortrykt med GHS-faresymboler
  • Lamineret polyester, blank finish sort og rød på hvid
Tekniske data
Tekniske data
ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Glans
250/Pk.
Permanent akryl, Trykfølsom
Rørmarkører og sikkerhedsskilte
0.024 mm
-40 °C til 110 °C
Komprimeret gas
Sort på hvidt
PIC 1804-100 *100-B7541-RLL
Polyester
Individuelle markører på en rulle
Lamineret polyester
100 mm
100 mm
Diamant
GHS symbol tegn
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte > komprimeret gas; Bredde: 100 mm; 250 stk