Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Generelt advarselsskilt
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
Brand:  Brady™ 826615
73.71 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15674667
  • 74.95 DKK / Pakke med 3
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
ISO 7010
Glans
3/Pk.
Indendørs og udendørs
0.099 mm
-40 °C til 110 °C
Global
PIC W001-Tri 100-PE-SHEET/3
Polyester
Permanent akryl
87 mm
100 mm
Trekantet
Sort på Gul
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Generelt advarselsskilt > W x H: 100 x 87 mm