Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester monteret anti-skrid tape
Lamineret polyester monteret anti-skrid (anti-slip) tape hjælper med at forhindre at glide og falde på våde eller glatte gulve.
Brand: Brady™ 078199
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Den robuste polyestertape er klæbende bagpå og belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn.
- Anti-Skid tape klæber permanent til rene, tørre gulve, tåler fedt og olie og fungerer indendørs eller udendørs.
- Anti-Skid tape fås i en række forskellige farver og størrelser, der passer til alle dine gulvmarkeringsbehov.
Tekniske data
ANTISKID TAPE RØD 100MMX18M | |
18 m x 100 mm | |
59.1 ft. | |
1 rulle | |
-40 °C til +70 °C | |
3,94 tommer | |
Permanent akryl | |
Polyester |
Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Rød | |
Træk på trapper, glatte gulve og markering af udgangsveje | |
18 m | |
-40 °F til +158 °F | |
0.162 mm | |
100 mm | |
Rød | |
Anti-skid Tape |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester monteret anti-skrid tape > Lamineret polyester monteret anti-skrid tape; Farve: Rød; Mål (L x B): 18000 x 100 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion