Learn More
Buerkle™ Polyethylene Square All-Purpose Boxes
All-purpose boxes are used for storing, packing, taking samples, sampling, and transport of pastes, granules, powders, soil samples and frozen goods.
Brand:  Buerkle™ 6250-2300
70.74 DKK valid until 2025-05-09
Use promo code "24143" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10023373
  • 74.60 DKK / Each
Explore more special offers
Descrizione
Descrizione
  • Frozen goods from -40° up to briefly +95°C
  • Ideal use of space, can be stacked
  • Comes complete with press-in lid
  • Transparent in color
  • Can be deep frozen
  • Smooth surface, no crevices
Specifica
Specifica
2000 mL
Transparent
Square
Press-in Lid
255 x 103 x 94 mm
103 mm
Press-in Lid
Polyethylene
Storing, Packing, Taking Samples, Sampling and Transport of Pastes, Granules, Powders, Soil Samples and Frozen Goods (-40°C up to Briefly +95°C)
All-purpose Boxes
255 mm
94 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Buerkle™ Polyethylene Square All-Purpose Boxes > Interior Dimensions: 255L x 103W x 94mmH, Capacity: 2000mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato