Få mere at vide
Blyfolie, 0,76 mm (0,03 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
15 x 15 cm
30 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Lead |
Farve | Grå |
Udseende | Gray foil |
Mængde | 15 x 15 cm |
Lugt | Odorless |
Analyseprocentområde | 99.8% (Metals basis) |
Form | Foil |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Blyfolie, 0,76 mm (0,03 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion