Få mere at vide
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, GlutaMAX™ Supplement Artikelnummer.: 11544436
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11544436
10 x 500 mL
Mængde:
500 mL
10 x 500 mL
Artikelnummer. 11544436
Brand: Gibco™ 31415086
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv. L-15 er bufret af fosfater og frie base aminosyrer i stedet for natriumbicarbonat.
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv. L-15 er bufret af fosfater og frie base aminosyrer i stedet for natriumbicarbonat. Dette medium er designet til at understøtte cellevækst i miljøer uden CO 2 -ækvilibrering.
Denne L-15 er modificeret som følger:
Med: Galactose, Phenol Red, GlutaMAX™ , Natriumpyruvat
Uden: Glucose, HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ L-15 med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
L-15 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver L-15 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Recycled Content
    • Renewable Materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Leibovitz's L-15 Medium
Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glukose, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Mængde 10 x 500 mL
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,4 til 7,9
Regulatorisk status Til in vitro-diagnostisk brug
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Leibovitz's L-15 Medium, 500mL, 1 X koncentration, flydende form, med galaktose, phenolrød, GlutaMAX™ , Natriumpyruvat, 7,4 til 7,9 pH, 12 måneders holdbarhed, 300 til 340 mOsm/kg osmolalitet, Anvendes til pattedyrcellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, GlutaMAX™ Supplement >