Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Artikelnummer. 15297029
1 sæt, 1 sæt
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15297029
Brand: Invitrogen™ SLF1019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til western blotting med fluorescerende-konjugerede antistoffer. Invitrogen™ iBind™ Fluorescent Detection (FD) Solution Kit er beregnet til brug med iBind™ Flex Western Device (SLF2000) til brug i infrarød detektion og semikvantitativ analyse med dobbelt bølgelængde.
hver iBind™ Fluorescent Detection (FD) Solution Kit indeholder tilstrækkelig opløsning til 10 mini-membranreaktioner. An iBind™ Western Device og iBind™ Kort er påkrævet for at bruge dette sæt.
  • Optimerede —løsninger Ideel viskositet til blokering, vask og antistoffortynding
  • Lang holdbarhed —Store iBind™ FD Solution Kit i 12 måneder ved 4 °C
  • Bedre antigen-antistof —interaktion Løsninger flyder mellem iBind™ Kort og membran for maksimal interaktion mellem protein og antistof
Om iBind™ Western enhed:
De iBind™ Western Device er en automatiseret western-processenhed, der udfører hvert trin fra blokering til vask til antistofinkubationer via sekventiel lateral flow (SLF). SLF tillader rettidig frigivelse og strømning af opløsninger og antistoffer til membranen uden behov for en ekstern strømkilde. Hver løsning frigives fra iBind™ Enhedsbrønde til en iBind™ Kort via SLF. Løsningerne føres derefter mod stakområdet af kortet. Kortets glasfibermatrix muliggør homogen og ensartet strømning af opløsningerne til membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fluroescerende detektionskit
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind™
Mængde 1 sæt
Tilstrækkelig til 10 minimembranreaktioner
Sættets indhold 1 flaske 5X buffer, 2 hætteglas 100X additiv, 1 hætteglas 10% SDS
Indhold og opbevaring Indeholder: 1 flaske 5X buffer, 2 hætteglas 100X additiv, 1 hætteglas 10% SDS
Opbevares ved 2 –8 °C.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ iBind™ Fluorescent Detection (FD) Solution Kit >