Få mere at vide
Gibco™ Avanceret DMEM/F-12
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11550446
Mængde:
500 mL
10 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 11550446
Brand: Gibco™ 12634028
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
Advanced DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Ham's F-12) er et meget brugt basalmedium, der tillader dyrkning af pattedyrsceller med reduceret føtalt bovint serum (FBS) tilskud.
Advanced DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Ham's F-12) er et meget brugt basalmedium, der tillader dyrkning af pattedyrsceller med reduceret føtalt bovint serum (FBS) tilskud. Sammenlignet med klassisk DMEM/F-12 kan serumtilskud reduceres med –50 90 % uden ændring i væksthastighed eller morfologi. Celler dyrket med succes i Advanced DMEM/F-12 uden tilpasning omfatter MRC-5, SP2, Vero, WI-38 og Jurkat.
Denne avancerede DMEM/F-12 er fremstillet som følger:
Med: Glucose, ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, phenolrød
uden: L-glutamin, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Brug af Advanced DMEM/F-12
Advanced DMEM/F-12 er unik fra andre medier på grund af tilsætning af følgende ingredienser for at tillade serumreduktion: ethanolamin, glutathion, ascorbinsyre, insulin, transferrin, AlbuMAX™ II lipidrigt bovint serumalbumin til cellekultur og sporstofferne natriumselenit, ammoniummetavanadat, kobber(II)sulfat og mangan(II)chlorid. Avanceret DMEM/F-12 kræver tilskud med 1 –5 % føtalt bovint serum og 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ supplement. Mange cellelinjer kræver ikke tilpasning til dette medie. FBS-koncentrationen skal optimeres for hver cellelinje for at opnå maksimal serumreduktion. Advanced Advanced DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et 5 10% CO –2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje MRC-5, SP2, Vero, WI-38 og Jurkat
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serum niveau Reduceret serum
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 10 x 500 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl benzoate