Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofektamin™ 3000-transfektionsreagens
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15282465
Mængde:
0.1 mL
0.75 mL
1.5 mL
15 mL
5 x 1.5 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
0.75ml
1.5ml
15ml
7.5ml
Artikelnummer. 15282465
Brand: Invitrogen™ L3000001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lipofectamine™ 3000-transfektionsreagens udnytter vores mest avancerede lipidnanopartikelteknologi til at give overlegen transfektionsydelse med forbedrede anvendelsesresultater og reproducerbare resultater.
Lipofectamine™ 3000-transfektionsreagens udnytter vores mest avancerede lipidnanopartikelteknologi til at give overlegen transfektionsydelse med forbedrede anvendelsesresultater og reproducerbare resultater.
Dette reagens giver overlegen transfektionseffektivitet og forbedret cellelevedygtighed for det bredeste udvalg af celler, der er svære at transfektere og almindelige celler (f.eks. HEK293, HeLa).
Få succes med at transfektere det bredeste udvalg af biologisk relevante celletyper med et reagens, der tilbyder:
  • Overlegen præstation—vores mest effektive reagens til celler, der er svære at transficere
  • Forbedret cellelevedygtighed —skånsom mod dine celler, med lav toksicitet
  • Alsidigt —et reagens til DNA, RNA og co-transfektion
Effektiv transfektion af celler, der er svære at transfektere
Lipofectamine 3000-reagenset er designet til effektivt at transfektere celler, der er vanskelige at transfektere, hvilket giver overlegen transfektionsydelse på tværs af det bredeste udvalg af celletyper. Succesfuldt transficerede celletyper omfatter:
  • fibroblast (3T3, COS-7)
  • myoblast (C2C12, L6 CRL-1458)
  • hepatocyt (HepG2, HuH7)
  • erythroleukæmisk celle (K562)
  • brystkarcinom (MCF7, Hs578T)
  • prostatakarcinom (LNCap)
  • lungekarcinom (A549, NCI-H460)
  • osteosarkom (U-2 OS, Saos-2)
  • tyktarmscarcinom (Caco2, SW480)
  • pancreascarcinom (PANC-1)
  • hudmelanom (SK-MEL-28)
Transfekter almindelige celler effektivt og omkostningseffektivt
Til almindelige celletyper er Lipofectamine 3000-reagenset mere omkostningseffektivt end andre reagenser på grund af dets høje koncentration og lave brugsmængde. Størrelsen på 1,5 ml giver op til 1500 transfektionsreaktioner (i 24-brøndsplader).
Opnå overlegen transfektionseffektivitet, samtidig med at lav toksicitet opretholdes.
Lipofectamine 3000-reagenset bevarer en høj transfektionseffektivitet inden for et robust dynamisk område af lipiddoser til hurtig og nem optimering. En lipiddosis med lav toksicitet (0,75μ l for 24-brønds plader) foreslås til applikationer, der kræver minimal forstyrrelse af cellerne.
Aktiver høj transfektionseffektivitet i nye genomredigeringsapplikationer
Lipofectamine 3000-reagens er velegnet til nye genomredigeringsapplikationer. Det øger sandsynligheden for en vellykket spaltning og rekombination med TALEN'er eller CRISPR'er gennem meget effektiv transfektion, hvilket i sidste ende maksimerer effektiviteten af genetiske modifikationer og forenkler downstream-processerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Indeholder et hætteglas med Lipofectamine™ 3000-reagens og et hætteglas med P3000TM Enhancer-reagens. Opbevares ved 2 –8 °C. Må ikke fryses.
Celletype Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR)
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
Grønne funktioner Miljøvenlig emballage
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 0.1 mL
Serum kompatibel Ja