Få mere at vide
Gibco™ Essential 8™ Flex Medium Kit
Artikelnummer. 15374799
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15374799
Brand: Gibco™ A2858501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Essential 8™ Flex er et xeno-frit og foderfrit medium, der understøtter dyrkningen af pluripotente stamceller (PSC'er) uden behov for weekendfodring. Gibco™ Essential 8™ Flex Medium Kit leveres i et praktisk to-komponent kit (500 ml basal medium og 10 ml supplement).
Essential 8 Flex Medium is a xeno-free and feeder-free medium that supports the culture of embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) without the need for weekend feeding. It is provided in a convenient two-component kit (500 mL basal medium and 10 mL supplement).
  • Giver alle fordelene ved Essential 8 Medium såsom minimeret variabilitet af komponenter, pålidelige og robuste kulturer med et xeno-frit, cGMP produceret medie
  • Praktisk to-komponent kit (500 ml basal medium og 10 ml supplement), og når det bruges sammen med vitronectin (VTN-N), giver det defineret system til foderfri dyrkning af humane PSC'er
  • Fleksibilitet er en ekstra fordel
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er), menneskelige stamceller
Klassifikation Xeno-fri
Koncentration Essential 8 Flex Basal Medium (1X), Essential 8 Flex Supplement (50X)
Form Liquid
Produkttype Stamcellemedier
Serum niveau Serum-free
Sterilitet Sterile-filtered
Steriliseringsmetode Sterile-filtered
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Fremstillingskvalitet cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485
Produktlinje Essential 8
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Supplement - tøris, Basal - ambient
Indhold og opbevaring •500 mL Basal Medium (opbevares ved 2 –8 °C og beskyttes mod lys)
• 10 mL tilskud (opbevares ved -5 til -20 °C og beskyt mod lys)
Kultur Type Foderfri stamcellekultur (human, iPS - induceret pluripotent stamme, embryonal), Feeder-free Stem Cell Culture (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)