Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ Startsæt med 10 pakker
Artikelnummer. 15441933
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15441933
Brand: Invitrogen™ IVGN3006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Anza™ 11 EcoRI, Anza™ 5 BamHI, Anza™ 1 ikke jeg, Anza™ 16 HindIII, Anza™ 12 XbaI, Anza™ 3 BcuI, Anza™ 8 XhoI, Anza™ 10 DpnI, Anza™ 19 BglII, Anza™ 26 Eco32I, Anza™ T4 DNA Ligase Master Mix, Anz
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
  • Én buffer til alle restriktionsenzymer
  • Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-substrater
  • Fuldfør fordøjelsen på 15 min
  • Indeholder 10 almindelige restriktionsenzymer
  • Komplet med Anza T4 DNA Ligase Master Mix og Anza Alkalisk fosfatase
Certificeringer
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 20μ L hver af Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 ikke jeg, Anza 16 HindIII, Anza 12
XbaI 20μ L hver af Anza 3 BcuI, Anza 8 XhoI, Anza 10 DpnI, Anza 19 BglII, Anza
μ L Anza T4
μ L Anza
μ L Anza Buffer (10X)
500μ L Anza Rød buffer (10X)
Opbevares ved -5 til -30 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Methyleringsfølsomhed Methyleringsfølsomhed varierer efter enzym
Enzym HindIII, NotI, Alkaline Phosphatase, XhoI, Bcul, Xbal, DpnI, T4 DNA Ligase, Eco32I, BamHI, Bglll, EcoRI
Kompatibel buffer Anza™ 10X rød buffer, Anza™ 10X buffer
Type IIS RE Nej
Mængde 1 sæt
Produkttype Startsæt
Forskningskategori Traditionel kloning
Produktlinje Anza