Få mere at vide
Lithiumaluminiumhydrid, 1M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10043682
Lithiumaluminiumhydrid, 1M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 mL, AcroSeal™ Glasflaske, 100ml
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10043682
Brand: Thermo Scientific Acros 199491000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Aluminum hydride
Farve Grå
CAS 16853-85-3, 109-99-9
Molekylær formel AlH4Li
Lineær formel LiAlH4
MDL nummer MFCD00011075
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Tæthed 0.9000g/mL
Merck Index 15, 344
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
Opløselighedsinformation Solubility in water: vigorous reaction.
InChI nøgle OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li+].[AlH4-]
IUPAC navn lithium(1+)-aluminium
Molekylvægt (g/mol) 37.95
PubChem CID 21226445
Formel vægt 37.95
Procent renhed 3.9 to 4.5% (as LiAlH4)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.9
Mængde 100 mL
Flammepunkt −17°C
Fysisk form Uklar løsning
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0460728 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer199491000,199498000
PartinummerA0460728 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/04/2024 Artikelnummer199491000,199498000
PartinummerA0448893 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/02/2024 Artikelnummer199491000,199498000
PartinummerA0443642 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2024 Artikelnummer199491000,199498000
PartinummerA0446863 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/11/2023 Artikelnummer199491000,199498000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium aluminium hydride, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lithiumaluminiumhydrid, 1M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals >