Få mere at vide
Lovibond™ Glasfiltersæt til SpectroDirect& XD7000 spektrofotometer
Komplet glasfiltersæt til test af den fotometriske nøjagtighed og spektrofotometerets bølgelængdenøjagtighed
Brand: Lovibond™ 711160
12914.18 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
Sekundært standardsæt | |
SP600 spektrofotometer | |
4 glasfiltre til bølgelængdebekræftelse |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lovibond™ Glasfiltersæt til SpectroDirect& XD7000 spektrofotometer > Glasfiltersæt SpectroDirect abd XD7000 Spektrofotometer
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion