Learn More
Tocris Bioscience™ LYN 1604 dihydrochloride
Potent UNC-51-like kinase 1 (ULK1) agonist
Marque:  Tocris Bioscience™ 6617/50
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18748106
  • 4645.00 DKK / 50mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
LYN 1604 dihydrochloride is a potent UNC-51-like kinase 1 (ULK1) agonist (EC50 = 18.94 nM). In MDA-MB-231 cells, LYN 1604 induces upregulation of Beclin-1, LC3-I and LC3-II, as well as degradation of p62. LYN 1604 induces cell death (IC50 = 1.66 μM) via the ULK complex involving both autophagy and apoptosis pathway effectors (e.g. ATF3, RAD21, and caspase-3); this effect is reversible by the autophagy inhibitor 3-methyladenine (Cat. No. 3977). LYN 1604 inhibits tumor growth in a mouse xenograft model, decreases bone loss in a mouse model of osteoporosis and reduces the formation of TRAP-positive multinucleated cells.
Spécification
Spécification
2-[Bis(2-methylpropyl)amino]-1-[4-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-naphthalenylmethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]ethanone dihydrochloride
50 mg
C33H43Cl2N3O2.2HCl
2310109-38-5
ULK1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis