Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvendt fase HPLC-kolonner
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner.
Brand: Thermo Scientific™ 088645
6154.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner. Disse søjler har fremragende opløsning, lang søjlelevetid og lav overførsel. Overfladekemien, partikelstørrelsen og porestørrelsen er blevet optimeret til højopløsningsseparationer.
Kompatibel med organisk opløsningsmiddel anvendt i HPLC og MS under RP-betingelser- Harpiks er baseret på en hydrofob supermakroporøs 4 μm polymerpartikler
- Stabil ved ekstrem pH (0 til 14) og høj temperatur (op til 110° C)
- 1.500Å polymerharpiks med stor porestørrelse
- Effektiv adskillelse af proteinmolekyler med meget lav overførsel
- Overlegen opløsningsevne for monoklonale antistoffer og relaterede stoffer
- Høj effektivitet med lav overførsel
- Fremragende MS-kompatibilitet
- Bredt drifts-pH-område: 0 til 14
- Høj temperatur stabilitet: op til 110 °C
- Høj gennemstrømning
Tekniske data
Analytisk kolonne | |
50 mm | |
4μ m | |
1500Å | |
<110 °C | |
MAbPac | |
Omvendt fase | |
Bio-LC |
3 mm | |
4000 psi (275 bar) | |
0 til 14 | |
Hver | |
Phenyl (Ph) | |
DVB (Divinylbenzen) Polymer | |
Omvendt fase | |
Ansvarligt pakket |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.