Få mere at vide
Magnesiumchloridhexahydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10030260 Shop alle Fisher Chemical produkter
5 kg, Plastfad, 5kg
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2kg
500g
5kg
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-18-6
Molekylær formel Cl2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 203.30
MDL nummer MFCD00149781
InChI nøgle DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Smeltepunkt 117°C
Farve Hvid
pH 5 to 6.5
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 5 kg
Formel vægt 203.31g/mol
Emballage Plastfad
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Magnesiumchloridhexahydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™ >