Få mere at vide
Mangan(II)chloridtetrahydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
Smeltepunkt | 58.0°C |
Farve | Pink (Pink) |
Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
Mængde | 100 g |
Analyseprocentområde | 99% min. (Complexometry) |
Lineær formel | MnCl2·4H2O |
Fieser | 07,222; 09,288 |
Merck Index | 15,5793 |
Opløselighedsinformation | Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Mangan(II)chloridtetrahydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion