Få mere at vide
Notrax Marmor Sof-Tyle™ Marmoriseret gummi anti-træthedsmåtte
Kraftig anti-træthedsmåtte med en glat gummioverflade med marmoreret mønster lamineret med UniFusion™ teknologi og RedStop™ skridsikker bagside. Kombinerer stil med enestående komfort og holdbarhed. Ideel til kommercielle, laboratorie- og tertiære miljøer.
941.00 DKK - 2495.00 DKK
Tekniske data
Farve | Grå |
---|---|
Materiale | PVC på mikrocellulær vinylbase |
Type | Industriel og kommerciel matning |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17732158
|
Notrax
470S2436GY |
91 x 60 cm |
941.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17742158
|
Notrax
470S3660GY |
150 x 91 cm |
2495.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17702158
|
Notrax
470C0024GY |
2286 x 60 cm | ||||||||
17712158
|
Notrax
470C0036GY |
2286 x 91 cm | ||||||||
17722158
|
Notrax
470C0048GY/4X12 |
2286 x 122 cm | ||||||||
Beskrivelse
- Glat gummioverflade indlejret med et marmoreret mønster
- Gummi giver naturligvis trækkraft for at modstå glid og fald
- Langtidsholdbar topoverflade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinylbase for maksimal holdbarhed kombineret med træthedslindring
- Modstandsdygtig over for de fleste industrielle væsker og kemikalier
- Udvalgt med RedStop™ skridsikker bagside for at forhindre måtter i at flytte sig
- Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble
- UniFusion™ teknologi, udviklet til at modstå i de hårdeste arbejdsmiljøer
Tekniske data
Grå | |
PVC på mikrocellulær vinylbase | |
Industriel og kommerciel matning |