Få mere at vide
Atago™ MASTER-53M refraktometer
Refraktometer, der er let at aflæse, let at holde på og glat prøveudtagning. Atago™ MASTER-53M refraktometer er velegnet til en bred vifte af opløsningsprøver.
Brand: Atago™ 2353
788.19 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Bredt udvalg
- Nem bortskaffelse af prøve fra kanten
- Tekstureret greb
- Velafbalanceret
- Strømlinet krop
- Rengøres nemt med rindende vand
- Praktisk opbevaringstaske
- Automatisk prøvefordeling
- Prøvestørrelse: 2-3 dråber
Tekniske data
Refraktometre | |
MASTER-53M | |
±0,25% Brix | |
130 g |
0 til 53 Brix | |
±0,5% Brix | |
Brix | |
16.8 x 3.2 x 3.4 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Atago™ MASTER-53M refraktometer > Brix-område: 0 til 53 %
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion