Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Små patroner til flerkanals patronpumpehoveder
Snap disse patroner ind og ud for hurtige slangeskift. Bruge Masterflex™ L/S™ Små patroner med L/S™ flerkanals patronpumpehoveder til synkron flerkanalspumpning.
Brand: Masterflex™ 07519-80
Beskrivelse
Snap disse patroner ind og ud for hurtige slangeskift. Bruge Masterflex™ L/S™ Små patroner med L/S™ flerkanals patronpumpehoveder til synkron flerkanalspumpning.
- Det er ikke nødvendigt at fjerne pumpehovedet fra drevet
- Fyld pumpehoveder med 1 til 8 patroner
- Bland store og små patroner
- En stor patron optager samme plads som to små
- Patronhoveder fås med tre eller fire ruller; jo større antal ruller, jo lavere er pulsering i flowet
- Kræver drev med minimum 1 ⁄10hk og maksimalt 600 rpm
Tekniske data
Til synkron flerkanalspumpning | |
Flere | |
1 stk. |
Microbore og præcisionsrør | |
Justerbar | |
Patronpumpehoved |