Få mere at vide
Masterflex™ Rustfrit stål rotor flerkanals pumpehoved
Brug dette flerkanals pumpehoved til synkront flerkanalsflow fra op til 8 kanaler. MasterFlex™ Flerkanals rotor i rustfrit stål Flerkanalspumpehoveder er designet til hurtige slangeskift uden at fjerne pumpehovedet.
Brand:  Masterflex™ 07535-04
10769.25 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11855571
  • 11625.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Brug dette flerkanals pumpehoved til synkront flerkanalsflow fra op til 8 kanaler. MasterFlex™ Flerkanals rotor i rustfrit stål Flerkanalspumpehoveder er designet til hurtige slangeskift uden at fjerne pumpehovedet.
  • Fyld pumpehoveder med 1 til 8 patroner
  • Bland store og små —patroner en stor patron optager samme plads som to små
  • Patronhoveder fås med tre eller fire ruller; jo større antal ruller, jo lavere er pulsationen i flowet
  • Kræv drev med et minimum af
  • 1 ⁄10hk og maks. 600rpm
  • Inkluderer monteringsbeslag og unbrakonøgleværktøj
Tekniske data
Tekniske data
0,045 til 280 ml/min.
6
1 stk.
4-kanals pumpehoved
1 til 600 rpm
Flere
Fast
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ Rustfrit stål rotor flerkanals pumpehoved > 4-kanals pumpehoved; Flowhastighed: 0,045 til 280 ml/min.