Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi pipettespidser
Til brug med store pipetter
Brand: Fisherbrand™ 02707467
534.65 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Til brug med store pipetter
- Designet til brug ved overførsel af stort prøvevolumen
- Avanceret støbeteknologi sikrer, at spidserne er lige
- Alternativ mulighed til serologiske pipetter
- Ikke-steril; certificeret af uafhængigt laboratorium til at være fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
Tekniske data
1 til 5 ml | |
Neutral | |
12.9 cm | |
Universel, Makro | |
Polypropylen |
Ikke steril | |
Autoklaverbar | |
Bulk | |
Fisherbrand Elite, Fisherbrand II, Thermo Scientific |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Maxi pipettespidser > Volumen: 1 til 5 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion