Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i biologiske sikkerhedsskabe i henhold til EN12469 og DIN12980
Til CMR-forbindelser (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske). Nye autonome sikkerhedsfunktioner for ultimativ beskyttelse og grafisk brugergrænseflade for nem betjening.
185956.98 DKK - 253441.37 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | EN 12469, DIN 12980 |
---|---|
Kammermateriale | Rustfrit stål (316) |
Produkttype | Biosikkerhedsskabe |
Model- | Maxisafe 2030i |
Rammeåbning (metrisk) | 200 mm |
Artikelnummer | Brand | Mål (L x B x H) Udvendig | Outlets | Oversigt | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mål (L x B x H) Udvendig | Outlets | Oversigt | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
16339923
![]() |
Thermo Scientific™
51032711 |
870 x 1000 x 1536 mm | 2 bagvæg | Maxisafe 2030i, 0,9 m, med 200 mm rammeåbning, ingen muligheder. |
185956.98 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
16349923
![]() |
Thermo Scientific™
51032712 |
870 x 1300 x 1536 mm | 2 bagvæg | Maxisafe 2030i, 1,2 m, med 200 mm rammeåbning, ingen muligheder. |
191955.59 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
16339933
![]() |
Thermo Scientific™
51032718 |
870 x 1900 x 1536 mm | 4 bagvæg | Maxisafe 2030i, 1,8 m, med 200 mm rammeåbning, med krydsstråle-UV-C i sidevægge. |
253441.37 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i cytotoksisk sikkerhedsskab inkorporerer SmartFlow Plus, DAVE Plus og Smart UV-teknologier for ultimativ beskyttelse og grafisk brugergrænseflade for nem betjening. Hver enhed har indbygget Wifi-funktion og er klar til at blive tilsluttet. Vores forfiltersystem inkluderer en ny forbedret og nem tætningsløsning. Med deres tredobbelte filterdesign giver Maxisafe biologiske sikkerhedsskabe 100.000 gange bedre filtreringseffektivitet end almindelige klasse II biologiske sikkerhedsskabe.
Funktioner:
- Tredobbelt filterdesign - velegnet til arbejde med cytotoksiske materialer
- Berøringsskærm og tilslutningsmuligheder (fjernfunktionalitet via app er tilgængelig i udvalgte lande) – Indbygget Wifi-system er klar til cloud-baserede funktioner såsom fjernovervågning af udstyr, sikker datalagring, samarbejdsværktøjer og mere.
- Motoriseret frontrude og SmartClean Plus-design - Hele frontrammen er motoriseret til enten at åbne automatisk til den rette åbning eller til at løfte sig helt op, hvilket giver nem adgang til skabets indre. Rutinemæssig vedligeholdelse, rengøring og opsætningsopgaver forenkles.
- Dobbelte DC-motorer og LED-lys - til energieffektiv drift
- 316 l interiør af rustfrit stål
- Sidevægge af glas - til et lysere arbejdsområde
- SmartFlow Plus- og DAVe Plus-teknologier - for øget beskyttelse
- SmartPort-bekvemmelighed - Før nemt rør og ledninger gennem sidevæggen for at imødekomme mange applikationsbehov
- Tilvalg: UV-krydsstrålebelysning, ergonomiske gelfyldte armlæn, specialtilpassede bordplader
- Tidligere modeller: Herasafe KSP
Tekniske data
EN 12469, DIN 12980 | |
Biosikkerhedsskabe | |
200 mm | |
0.99995 | |
Energieffektiv | |
2 x hver side plus smartporte | |
50/60 Hz | |
230 V |
Rustfrit stål (316) | |
Maxisafe 2030i | |
7 tommer skærm | |
H14 HEPA | |
LED | |
7,8 tommer | |
870 mm |