Få mere at vide
Haldenwanger™ Mellem høj form smeltende porcelænsdigler
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Mellemhøj formsmeltende porcelænsdigler har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
Brand:  Haldenwanger™ L 79MF/6A
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10281531
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Mellemhøj formsmeltende porcelænsdigler har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
Porcelain
49 mL
40mm
Glazed
50mm
Porcelain melting crucibles
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haldenwanger™ Mellem høj form smeltende porcelænsdigler > Capacity: 49mL; Height: 40mm