Få mere at vide
Kviksølv(II)iodid, ACS, 99,0 % min (analysetørret basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407640
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug som et analytisk reagens til fremstilling af Nessler's reagens.
Som analytisk reagens til fremstilling af Nesslers reagens. Det bruges også som et oxidationsmiddel til syntesen af quinoxalin. Polykrystallinske film af kviksølv(II)iodid spiller også en vigtig rolle i røntgenbilleddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7774-29-0
Molekylær formel HgI2
Molekylvægt (g/mol) 454.401
MDL nummer MFCD00011044
InChI nøgle YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC navn diiodomercury
SMIL I[Hg]I
Tekniske data
Kogepunkt 350°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) iodide
Smeltepunkt 259°C
Navn note Assay-dried basis
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in boiling alcohol,ether,acetone,ethyl acetate,carbon disulfide,alkali iodides.
Formel vægt 454.4
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Red powder or beads
Tæthed 6.28 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Mercuric iodide
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kviksølv(II)iodid, ACS, 99,0 % min (analysetørret basis), Thermo Scientific Chemicals >