Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Metacyclinhydrochlorid, 98 %, sek. Standard Artikelnummer.: 10308790
Thermo Scientific Chemicals Metacyclinhydrochlorid, 98 %, sek. Standard
Artikelnummer. 10308790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 mg, Glasflaske, 100mg
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10308790
Brand: Thermo Scientific Chemicals 303861000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metacycline hydrochloride
Navn note 98%
CAS 3963-95-9
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C22H22N2O8·HCl
MDL nummer MFCD04972012
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 6015
Synonym methacycline hydrochloride, methacycline hcl, adriamicina, ciclobiotic, germiciclin, rondomycin, metadomus, metacycline hydrochloride, globociclina, metilenbiotic
InChI nøgle VXPSARQTYDZXAO-CCHMMTNSSA-N
SMIL CN(C)C1C2C(C3C(=C)C4=C(C(=CC=C4)O)C(=C3C(=O)C2(C(=C(C1=O)C(=O)N)O)O)O)O.Cl
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyliden-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 478.9
PubChem CID 54685047
Formel vægt 478.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Metacyclinhydrochlorid, 98 %, sek. Standard >