missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyle2-isothiocyanatobenzoate, 97%, Thermo Scientific™

180.56 DKK - 552.86 DKK

Chemical Identifiers

CAS 16024-82-1
Molecular Formula C9H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 193.22
MDL Number MFCD00041062
InChI Key UNXVHBOJSCWVCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isothiocyanato-benzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, benzoic acid,2-isothiocyanato-, methyl ester, benzoic acid, 2-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-209dkr, methyl2-isothiocyanatobenzoate, methyl 2-isothiocyanato benzoate, methyl 2-isothiocyanatobenzenecarboxylate, 2-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 85243
IUPAC Name methyl 2-isothiocyanatobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
View More Specs

Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
10302315
SDS View Documents
Thermo Scientific Maybridge
SB01695DE
5 g
180.56 DKK
5g
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
10743574
SDS View Documents
Thermo Scientific Maybridge
SB01695EA
10 g
287.99 DKK
10g
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
10722037
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
SB01695EB
25 g
552.86 DKK
25g
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation
Show More
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.

GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.

Name des Produkts
Methyle2-isothiocyanatobenzoate, 97%, Thermo Scientific™

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt