Få mere at vide
Metro™ Burstativ laboratorievogn, autoklaverbar
Bredde (metrisk):
45.7 cm
61 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vognene leveres som standard med svejsede stolper og splitærmer i aluminium
- Enhederne måler 69 tommer høje (175,3 cm) inklusive hjul
- Fodspor: 18 x 60 tommer. (45,7 x 152,4 cm) eller 24 x 60 tommer. (61 x 152,4 cm)
Ordreinfo
Hjul skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Hjælpevogn |
Farve | Sølv |
Dimensioner (L x B x H) | 60 x 24 x 69 tommer. (152,4 x 61 x 175,3 cm) |
Til brug med (applikation) | Høj temperatur, vaskbare applikationer |
Højde (engelsk) | 69 tommer. |
Højde (metrisk) | 175.3 cm |
Inkluderer | 5 autoklavehylder i rustfrit stål med slyngede stolper og splithylster i aluminium |
Længde (engelsk) | 60 tommer. |
Længde (metrisk) | 152.4 cm |
Materiale | Rustfrit stål |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Metro™ Burstativ laboratorievogn, autoklaverbar >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion