Få mere at vide
Metro™ HD Super Stainless Laboratory Arbejdsbord tilbehør, Utility kroge
Artikelnummer. p-4681300
Slutte:
Forkromet
Rustfri
Bredde (engelsk):
0,38 tommer.
2''
Bredde (metrisk):
9.6 mm
5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Hold dit arbejdsområde organiseret og genstande inden for rækkevidde. Metro Utility-krogene er perfekte til brug med HD Super Stainless Laboratory-arbejdsborde.
  • Valg af kroge til brug med borde med overhead
Tekniske data
Produkttype Hjælpekrog
Certificeringer/compliance NSF
Dybde (engelsk) 1,69 tommer.
Dybde (metrisk) 4.29 cm
Slutte Rustfri
Til brug med (udstyr) Cantilever hylder til arbejdsborde med overhead
Højde (engelsk) 3,44 tommer.
Højde (metrisk) 8.7 cm
Størrelse Lille
Stil Snap-on
Bredde (engelsk) 0,38 tommer.
Bredde (metrisk) 9.6 mm