Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Dissolved Oxygen Probes
A selection of dissolved oxygen probes suitable for all applications.
Brand:  METTLER TOLEDO™ 51340291
7341.59 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 11305820
  • 7530.00 DKK / Each
In Stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
DO sensor InLab 605
1.80 m
0°F to 140°F
0°C to 60°C
SevenExcellence multichannel benchtop meter or the SevenGo 6 portable meters
0.42 in.
Dissolved Oxygen Probe
DO Sensor
0 to 20 mg/L
InLab™ 605
5 ft.
Polarographic Dissolved Oxygen Sensor
BNC/RCA (Cinch) IP67
Electrode IP67, 1.8 m cable
10.66 mm
101.6 mm
4 in.
Routine pH measurement
0°C to 60°C
0 to 200%, 0 to 20 mg/L
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ InLab™ Dissolved Oxygen Probes > InLab 605 Dissolved Oxygen Sensor IP67; Polarographic; Cable length: 1.8 m
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato