Learn More
WTW™ MF45/1000 Measuring Bottle
WTW offers a wide variety of measuring bottles and measuring vessels with adapters to measure BSB, soil respiration, degradeability as per OECD 301F, fermentation tests, biogas and much more. They have all be tested in their respective applications and therefore support accurate measurements.
Brand:  WTW™ 209108
1626.49 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Product Code. 10253391
  • 1705.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 11-04-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
WTW™ MF45/1000 Measuring Bottle > Capacity: 1000mL
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado