Få mere at vide
BRAND™ Micro Burette Bang-mønster Artikelnummer.: 15891465
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
BRAND™ Micro Burette Bang-mønster
Artikelnummer. 15891465 Shop alle Brand produkter
2 mL, Hver
Kapacitet (metrisk):
2 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15891465
Brand: BRAND™ 924265
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Klasse AS
  • PTFE spindel
  • Boro 3.3
  • Individuel overensstemmelsesattest
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kapacitet (metrisk) 2 mL
    Materiale Borosilikatglas
    Gradueringer 0.01 mL
    Stophane materiale PTFE
    Type Bang mønster mikroburet
    Klasse Klasse AS
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    BRAND™ Micro Burette Bang-mønster >