Få mere at vide
Cytiva Microcheck™ Drikkevaremonitor
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Materiale (membran):
GN-6 Metricel blandet celluloseester
Metricel Sort membranmodificeret PES
Beschreibung
- Kan konverteres til en petriskål til dyrkning eller nemt fjerne membranen for at placere den på separat agarskål
- Produktet er ikke godkendt til brug i medicinsk klinisk kirurgi eller andre patientanvendelser
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Sort |
| Oversigt | Polystyrencover, polypropylencylinder/base, polyethylenadaptermateriale, cellulosestøttepude |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Mængde | 50/Pk. |
| Sterilitet | Gamma-bestrålet |
| Materiale (membran) | GN-6 Metricel blandet celluloseester |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur