Få mere at vide
Socorex™ Mikropipettestativ til Qualitix™ Tipfill Refill System Artikelnummer.: 15770649
Forventet forsendelse: 16-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 DKK
    262.63 DKK / Pakke med 10
    Spare 7.37 DKK
    2% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Socorex™ Mikropipettestativ til Qualitix™ Tipfill Refill System
Artikelnummer. p-7114819
Mikropipettespidser (10 μL), Mikropipettespidser (200 μL), 10, Pakke med 10
Holder:
Mikropipettespidser (10 μL), Mikropipettespidser (200 μL)
Mikropipettespidser (1000 μL)
nr. pr. pakke:
6
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 6
Artikelnummer. 15770649
Brand: Socorex™ 3070.0210ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 DKK
    262.63 DKK / Pakke med 10
    Spare 7.37 DKK
    2% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-01-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Genanvendelig, genlukkelig og mere pladsbesparende end konventionelle stativer. Socorex™ Mikropipettestativ til Qualitix™ Tipfill Refill System accepterer let mikropipette refill-pakker og har glatte, afrundede kanter og en ergonomisk snaplås, der ikke fanger handsker.
  • Accepterer Qualitix™ Tipfill Refill System refill-pakker.
  • Hængslet låg.
  • Glatte, afrundede kanter.
  • Ergonomisk snaplås, der ikke fanger handsker.
  • Gennemsigtigt låg.
  • Genanvendelig.
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Array 96
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Holder Mikropipettespidser (10 μL), Mikropipettespidser (200 μL)
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Qualitix ™Tipfill Refill System
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 10
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Socorex™ Mikropipettestativ til Qualitix™ Tipfill Refill System >