Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aluminiumsstøtte, rør/pladestativ, 384-brønd
Artikelnummer. 11508525 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 stativ
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Mængde unitSize
11508525 1 stativ 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 11508525 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PRK1383
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ aluminiumsstøttestativ kan bruges til prøveforberedelse, varmeforsegling og automatisk dispensering.
Udfør prøveforberedelse, varmeforsegling og automatisk dispensering vha Thermo Scientific™ støttestativ i aluminium.
Tilgængelig i 96- og 384-brønds formater.
  • Til varmeforsegling og automatiseret dispensering
  • Industristandard fodaftryk passer til robotarbejdsstationer
  • Kan opvarmes eller afkøles for at hjælpe med prøveforberedelse
Inkluderer:
Anbefalet til:
Prøvehåndtering, prøveforberedelse, varmeforsegling, automatiseret dispensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå/Klar, Klar
Holder Mikroplader (384-brønd)
Materiale Aluminium
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Mængde 1 stativ
Produkttype Mikropladestativ