Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klargøringsstativ, 96-brønds, med låg
Artikelnummer. 17117678 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 stativer
Artikelnummer. Mængde
17117678 5 stativer
1 options
Artikelnummer. 17117678 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PRK0963
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ 96-brønds prøveforberedelsesstativ.
Til alle 0,2 ml rør, striprør, 24-brønds Piko™ PCR plader og 96-brønds ikke-skørte eller halvskørte plader.
  • Blå stativ, gennemsigtigt låg
  • Industristandard fodaftryk passer i mikropladecentrifugerotorer
  • Gennemsigtigt låg giver mulighed for nem stabling og visning af prøver
Inkluderer:
Anbefalet til:
Prøvehåndtering, prøveforberedelse, prøveopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå/Klar, Klar
Holder 0,2 ml rør
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Emballage 5 stativer
Mængde 5 stativer
Produkttype Mikropladestativ