Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikropladerystere med platform m. 4 pladser
Til applikationer inden for sundhedsvidenskab, immunoassay, rystning af ELISA-plader, farvning af celler til flowcytometri, rystning af plader i kølerum, mad og drikkevarer, histamin i ost, test af vitaminer i mælk
5671.80 DKK
Tekniske data
Orbit | 2.5 mm |
---|---|
Bæreevne (metrisk) | 5 kg |
Hastighedskontrol nøjagtighed | Hastighedsnøjagtighed: ±1 rpm |
Hastighedsområde | 150 til 1000 rpm |
Spænding | 100 til 240 V |
Artikelnummer | Brand | Stiktype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Stiktype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15504070
|
Fisherbrand™
88861024 |
EU-, UK-, CN-stik |
5671.80 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
||||||
Beskrivelse
- Variabel rystehastighed: 150 til 1000 rpm
- Hurtig og nem montering eller enhver mikroplade af standarddybde
- Kontinuerlig eller tidsindstillet drift, med automatisk slukning
- Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
- Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
- Driftstemperatur 5°C til 40°C muliggør brug i køleskabe, kølerum og ikke-CO2-inkubatorer
- Rummer op til fire mikroplader
- Brugsvenlig elektronisk timer sikrer nøjagtig nedtælling og gentagelighed af tidsfølsomme inkubationer
Tekniske data
2.5 mm | |
Hastighedsnøjagtighed: ±1 rpm | |
100 til 240 V | |
Aluminiumplatform | |
415 x 293 x 143mm | |
0 min. til 99:59 timer |
5 kg | |
150 til 1000 rpm | |
5 °C til 40 °C | |
320 x 260 mm | |
LED |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Mikropladerystere med platform m. 4 pladser