Få mere at vide
BD Microtainer™ Rør med Microgard™ Lukning
Designet til når kun de mindste mængder blod er påkrævet. BD Microtainer™ Rør med Microgard™ Lukningen er farvekodet for at svare til typen af blodopsamling og er markeret med det korrekte fyldningsniveau for antikoagulanten.
485.00 DKK - 6790.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Mikroopsamlingsrør med sikkerhedslukning
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Microgard
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Se flere specifikationer
Produkter 7
Artikelnummer Brand Lukningsfarve Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Lukningsfarve Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
12947646
Dokumentvisning
BD
365966
Grøn Unaffected plasma tube
700.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12987646
Dokumentvisning
BD
365979
Guld Affected serum tube, UV prot.
510.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12957646
Dokumentvisning
BD
365986
Mintgrøn Unaffected plasma tube
485.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12937646
Dokumentvisning
BD
365993
Grå Unaffected EDTA tube
2335.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12977646
Dokumentvisning
BD
365964
Rød Affected plain capillary tube
6790.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10346134
Dokumentvisning
BD
365975
Lavendel Unaffected EDTA tube
2695.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12967646
Dokumentvisning
BD
365988
Mintgrøn Affected plasma tube
2335.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
BD Microtainer™ rør bruges til opsamling, transport og behandling af kapillært eller venøst blod fra hudpunktur. Den er ideel til brug med spædbørn, børn, geriatri og akutte patienter, når kun de mindste mængder blod er påkrævet.
  • Bredere diameter (8 mm) for nem opsamling og forbedret blanding
  • Farvekodede hætter svarer til standarden Vacutainer™ farvekodningssystem for nem identifikation
  • Fås med en række additiver til brug i forskellige tests
  • Ravfarvede rør er tilgængelige til lysfølsomme analytter
  • Integreret samlingsscoop og synlige udfyldningslinjer
  • Microgard™ “twist assist” lukning reducerer risikoen for sprøjt, når hætten fjernes for at beskytte mod eksponering
  • Lukningen kan bruges med en rørforlænger til brug i 13 mm x 75 mm stativer
Tekniske data
Tekniske data
Mikroopsamlingsrør med sikkerhedslukning
Ikke steril
8 mm
200 Pk.
Polypropylen
Microgard
Ja
Indsamling, transport og behandling af hudpunktur (kapillær) blod
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BD Microtainer™ Rør med Microgard™ Lukning