Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Mikrorør stativer
Stabelbare mikrorørstativer med overlegen kemikalie- og varmebestandighed fås i muligheder for små eller store brønde.
598.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Mikrorørstativ |
---|---|
Oversigt | Mikrorørstativ |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Farve | Blå |
Holder | Mikrorør (1,5 til 2 ml) |
Artikelnummer | Brand | Stillinger | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Stillinger | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16310716
|
Heathrow Scientific™
HS120241 |
24 Brønde |
598.00 DKK
Pakke med 8 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
||||||
Beskrivelse
- Fremstillet af forstærket nylon
- Overlegen kemisk- og varmebestandighed
- Håndtag giver nem og sikker transport
- Alfanumerisk identifikation for hurtig lokalisering og genfinding af prøver
- Stabelbar, når den er fuld af rør
- Kan bruges i vandbade
- Autoklaverbar
Tekniske data
Mikrorørstativ | |
Autoklaverbar | |
Mikrorør (1,5 til 2 ml) | |
Ja | |
Holde og opbevare mikrorør |
Mikrorørstativ | |
Blå | |
Nylon | |
Ikke steril | |
1 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Heathrow Scientific™ Mikrorør stativer