Få mere at vide
Thermo Scientific™ Midi CO 2 inkubator, 40 L, poleret rustfrit stål
Artikelnummer. 11799863 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
11799863 230 V Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11799863 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3404
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CO2-sensor: TC-sensor; Temperaturområde: Omgivende +5 °C til 50 °C
Sikker og effektiv drift Thermo Scientific™ Midi 40 CO 2 inkubatorer. De bruger Thermo Scientific™ IntrLogic™ II mikroprocessorbaseret styresystem med alfanumerisk sætpunktsvisning af temperatur, CO 2 , alarm, kalibrering og diagnostiske funktioner. Forbedret mikroprocessor-baseret IntrLogic II kontrol giver omfattende kontrol, overvågning og visning af alle inkubatorsystemer for sikker og effektiv drift. Dette er en fuldt udstyret 1,4 cu. ft. (40L) inkubator, der fylder mindre end 2 sq. ft. (0,6m 2 ) plads.
De vigtigste funktioner:
  • Giver praktisk personlig kulturplads til uforstyrrede inkubationsforhold og undgåelse af kontamineringsrisiko
  • Ideel til krav om gennemløb af små prøver
  • Mindre end 24″ (61 cm) bred, den kompakte Midi har digital udlæsning og alfanumeriske skærme for at forenkle betjening og overvågning
IntrLogic II Mikroprocessorstyring:
  • Fabrikskalibrering opretholder nøjagtig termisk gasydelse
  • Mikroprocessor-baseret automatisk varmeledningsevne CO 2 kontrol
  • Tre-knaps touchpad kontrol og sætpunktssikkerhed
  • Omfattende alarmsystem med hørbare og visuelle alarmer overvåger temperatur og CO 2 -funktioner Temperaturområde: 5 C °over omgivelsestemperatur til 60 °C
  • Temperaturkontrol± 0,1 °C EasyView™ meget synligt vakuum-fluorescerende display
Konstruktion:
  • Forstærket skab tillader stabling
  • Ridsefast, slagfast malet finish for nem rengøring
  • Solid yderdør lukker blidt mod skabet med en magnetisk pakning
  • Hærdet glas indvendig dør opvarmes af yderdør for at forhindre kondens
  • Ikke-porøs siliciumpakning bevarer kammerets integritet
  • Sømløst indvendigt kammer i rustfrit stål
  • Strålende vægvarme giver nøjagtig, ensartet temperatur med naturlig luftkonvektion
  • Fire hylder i rustfrit stål
  • Opvarmet, aftagelig fugtighedspande genererer RH-værdier til 95 % med hurtige genopretningshastigheder for at fremme optimal cellevækst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,4 cu. ft.
Certificeringer/compliance CE, UL, cUL
Oversigt Enkelt 40L inkubator
Kapacitet (metrisk) 40 L
Kammermateriale Poleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Ilt kontrol Ingen
Relativ luftfugtighed <90 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Vandpande
Mål (D x B x H) Indvendig 14 x 12 x 14 tommer. (35,5 x 30,5 x 35,5 cm)
Dimensioner (L x B x H) 23,5 x 18,5 x 18 tommer. (59,7 x 47 x 46,5 cm)
Vægt (engelsk) 60 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V