Få mere at vide
Kinematica™ Blanding Tilbehør til Microtron™ MB 550 Laboratorieblander
Til blanding, dispergering, homogenisering, emulgering og størrelsesreduktion af skærbare materialer.
Brand:  Kinematica™ 36050005
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11960359
  • 2880.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til brug med MB 550 mixere
  • De to kuglelejer i rustfrit stål er forseglet to gange hver
  • Støjfri og robust kobling med dæmpere
  • Blade, tætninger og dæmpere kan nemt udskiftes
  • Fire højkvalitets knive designet til optimal blanding
  • Generelt velegnet til intensiv og hurtig behandling
Ordreinfo
dimCapacityMetric
Tekniske data
Tekniske data
Blandehovedtilbehør
Borosilikatglas
MB 550 Laboratorieblander
125 mL
Består af pakning og klingehoved
1 stk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kinematica™ Blanding Tilbehør til Microtron™ MB 550 Laboratorieblander > Kapacitet: 125 ml