Få mere at vide
DuPont™ Tychem 6000 F CHA5 hættedragt
Tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbeskyttelse til en lang række kemikalier. DuPont™ Tychem™ 6000 F hætteoveralls er lavet af et let og slidstærkt stof bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til en kraftig Tyvek substrat.
Brand: DuPont™ D13395221
267.26 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Fås i grå til skønsmæssige behov
- Elastisk ansigt, håndled, talje og ankler for optimal pasform
- Tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
- Selvklæbende hageklap til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmasker
- Selvklæbende dobbelt lynlås flap lukningssystem
- Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
- Beskytter personale mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, radioaktiv forurening, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
- Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
Tekniske data
Beskyttelsesdragter med hætte | |
Tychem | |
Elastik | |
Elastik | |
Elastik | |
Sammenføjet, Tapet | |
Kemikalier | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer |
Større | |
Grå | |
Elastik | |
Hætte | |
Dobbelt lynlås med selvklæbende klap | |
Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B | |
Selvklæbende hageklap | |
100 til 108 cm |