Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL C 5 -ceramid ( N- (4,4-difluor-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-pentanoyl) sphingosin) Artikelnummer.: 11500306
Invitrogen™ BODIPY™ FL C 5 -ceramid ( N- (4,4-difluor-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-pentanoyl) sphingosin)
Artikelnummer. 11500306
250 μg, 250µg
Mængde:
250 μg
Pakningsstørrelse:
250µg
Artikelnummer. 11500306
Brand: Invitrogen™ D3521
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nyttig til cellulær billeddannelse og cellesporing og sporing
BODIPY FL C 5 ceramid kan bruges i sphingolipid transport og metabolisme undersøgelser.
Celleanalyse, Cellesporing& Sporing, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, mikrobiel sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sphingolipids
Mængde 250 μg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ BODIPY™ FL C 5 -ceramid ( N- (4,4-difluor-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-pentanoyl) sphingosin) >